Learn More
Thermo Scientific™ Centrífugas ventiladas X4T
Código de producto. 31723100 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
IVD-MD
Uso general
Tensión:
230 V
Requisitos eléctricos:
220/240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tensión Requisitos eléctricos Tamaño de la unidad
31723100 Uso general 230 V 220/240 V cada uno
31723091 IVD-MD 230 V 220/240 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 31723100 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75007343
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8477.00€
    7217.80€ / paquete de 1
    Ahorro 1259.20€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Mejore su investigación con el Thermo Scientific Centrífuga de sobremesa ventilada serie X. La centrífuga X4T ofrece excelente potencia y versatilidad a través de su interfaz de pantalla táctil avanzada, conectividad perfecta y capacidades de cumplimiento integrales.
Thermo Scientific Las centrífugas ventiladas X4T ofrecen alto rendimiento y versatilidad con una interfaz de usuario de pantalla táctil a todo color fácil de usar. Las centrífugas facilitan la programación para obtener resultados rápidos y permiten un fácil acceso para realizar un seguimiento del funcionamiento, la vida útil del rotor y el estado de la centrífuga. Con capacidad de hasta 4 L, permiten centrifugar 196 tubos de sangre, 40 tubos cónicos de 50 mL y 96 tubos cónicos de 15 mL. La máxima versatilidad se consigue con 18 rotores disponibles para elegir y Thermo Scientific Auto-Lock Intercambio de rotor para cambiar rápidamente entre aplicaciones. Disponible para comprar individualmente o en cómodos paquetes basados en aplicaciones. Los paquetes de cultivo celular incluyen la centrífuga, el rotor, Thermo Scientific ClickSeal Tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos cónicos de 15 ml y 50 ml. Los paquetes de procesamiento de sangre incluyen la centrífuga, el rotor, ClickSeal tapas de biocontención y un juego de cuatro adaptadores de tubos de sangre de 5/7 mL y 9/10 mL.
Características de rendimiento
  • La interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil simplifica la operación con una barra de menú de fácil acceso y un ícono de estado de la centrífuga para un monitoreo rápido.
  • Thermo Scientific Efecto centrífugo acumulado (ACE ) Función integradora para una mayor reproducibilidad
  • Thermo Scientific La detección de desequilibrio SMARTSpin ayuda a optimizar la seguridad y maximiza la aceleración, el frenado y el desequilibrio de carga residual para cada opción de rotor y cucharón.
Mayor sostenibilidad
  • Las funciones de programación promueven el ahorro de energía y permiten el inicio preprogramado de la centrífuga tan pronto como llega al laboratorio.
  • Thermo Scientific Fiberlite Los rotores pesan hasta un 60% menos que los rotores de metal equivalentes y, por lo tanto, aceleran/desaceleran más rápido, lo que se traduce en un menor consumo de energía por ejecución.
  • Opciones de rotor con parabrisas, incluido el Thermo Scientific H-Flex HS4, BioShield Los rotores 1000A y HIGHPlate 6000 permiten a los usuarios girar tubos, botellas y placas a velocidades más altas con menos energía que los diseños sin protección contra el viento.
  • Fabricado en una instalación certificada de cero residuos utilizando electricidad 100 % renovable en Osterode am Harz, Alemania.
Auto-Lock cambio de rotor
  • Cambio seguro y ergonómico del rotor mediante un botón en tan solo tres segundos sin necesidad de herramientas
  • Acceso completo a la cámara para facilitar la limpieza y ayuda a minimizar el riesgo de contaminación.
  • Flexibilidad para cambiar con rapidez entre aplicaciones y evolucionar con junto con las necesidades cambiantes de su laboratorio
ClickSeal tapas de biocontención
  • Opciones de sellado de biocontención que permite un sistema de apertura y cierre con una mano que no daña los guantes, diseñado ergonómicamente para utilizarse con la mano derecha o con la izquierda
  • Las señales de cierre audibles y visuales mejoran la seguridad
  • Certificación de biocontención del Instituto Nacional de Protección de la Salud, Porton Down, Reino Unido o TÜV NORD CERT GmbH, Alemania para rotores seleccionados
Versatilidad del rotor y Fiberlite Rotores de fibra de carbono :
  • Hasta 18 opciones de rotor, incluidas Fiberlite Opciones de rotor de fibra de carbono, para ayudar a maximizar el rendimiento y la flexibilidad
  • Fiberlite Los rotores de fibra de carbono están respaldados por una garantía de 15 años y sin limitación en los ciclos de uso.
  • La fibra de carbono ofrece la capacidad de moldear cada cavidad para adaptarse a tubos cónicos desechables, botellas y otros consumibles.
  • Thermo Scientific El rotor de alta capacidad TX-1000 tiene una excelente versatilidad de aplicación con una variedad de contenedores de muestras (botellas, botellas cónicas, tubos cónicos, tubos de fondo redondo, tubos de sangre, microtubos, microplacas, bolsas de sangre y bolsas de cultivo celular). Amplíe las opciones con el uso del adaptador BIOLink (75007304), que abre 17 configuraciones de adaptadores adicionales
Características de seguridad y ergonomía
  • Diseño que ahorra espacio con dimensiones compactas para optimizar el área de trabajo a una altura ergonómica
  • Las características de seguridad de la tapa promueven la carga y descarga ergonómica de las muestras y permiten una fácil limpieza
Conectividad y gestión de datos
  • El registro de eventos, el registro del rotor y los datos de los gráficos se pueden exportar a través de un sistema de fácil acceso. USB en formatos CSV o PDF
  • Los programas y los datos exportados se pueden descargar y compartir entre unidades.
  • Opcional Thermo Scientific SECURE-Spin Modo disponible, habilita funciones de control avanzadas y seguras en las centrífugas de la Serie X al respaldar el cumplimiento y la trazabilidad de la gestión de datos de 21 CFR Parte 11
  • La documentación rastreable admite el registro de auditoría para cambios de configuración y programa.
  • Compatible con Thermo Scientific Centri-Log Software de gestión de datos Plus que permite la monitorización remota de un número ilimitado de centrífugas y el seguimiento de muestras con un lector de código de barras
Cumplimiento y preparación para salas blancas
  • Clase ISO 6 modelos de sobremesa compatibles con salas blancas
  • Compatible con la descontaminación con peróxido de hidrógeno vaporizado
  • Uso general en laboratorio, certificado por IVD, opciones disponibles listadas por la FDA
Modelos anteriores:Sorvall X4 Pro, Multifuge X4 Pro, Sorvall XT, Multifuge 4S, Sorvall Leyenda T, Sorvall Leyenda XT, Sorvall Súper T21, Sorvall Leyenda X3, Sorvall DuPont T6000, Sorvall TC6, Jouan M22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN/UL/IEC 61010-1, EN/UL/IEC 61010-2-020 y 61010-2-101, EN/UL/IEC 61326-1, EN/UL/IEC 61326-2-6, FCC parte 15
Tipo de controlador Microprocesador
Capacidad 4 tubos de recogida de sangre de 1000 ml, 196 tubos de recogida de sangre de 5/7 ml, 96 tubos cónicos de 15 ml, 40 tubos cónicos de 50 ml, 4 x 6 microplacas con rotor TX-1000
RCF máx. 25 830 xg de ángulo fijo (con rotor Microlitro 30 x 2ml); 7197 xg con oscilación hacia fuera (con rotor H-Flex HS4)
Vel. máx 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
Refrigerado No
Sistema de accionamiento Inducción de perfil bajo sin escobillas de accionamiento directo
Material Parte delantera, superior, laterales: Plástico PC-ABS pintado con laca 2K a base de PUR; carcasa metálica: acero laminado en frío con pintura en polvo; recipiente de la centrífuga: acero inoxidable; pies de la centrífuga: caucho
Modelo Centrífuga X4T
Nivel de ruido <50 dB(A)
Perfil (aceleración/frenado) Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Memoria para programas Hasta 100 programas, incluida programación de varios pasos a través de pantalla táctil; Incluye opciones de pulso personalizables
Rotor Rotor no incluido, seleccione el rotor por separado
Rotor incluido No
Tiempo de actividad Máx. 99 h, 59 min, 59 s; también con pulso continuo y personalizable
Estándares ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
Ventilado/a Sí
Garantía Limitada de 5 años
Dimensiones (Al x An x F) 36,2 x 56,6 x 69 cm / 14,3 x 22,3 x 27,2 in.
Altura con la tapa exterior abierta (imperial) 33,9 in
Altura con la tapa exterior abierta (métrico) 86 cm
Peso neto 89.0 kg / 196.2 lb
Requisitos eléctricos 220/240 V
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60Hz
Uso en laboratorio/sala limpia Clase ISO 6 según DIN EN ISO 14644-1
Tipo de producto Uso general
Tipo de pantalla Interfaz de pantalla táctil a todo color