Learn More
Tork Paño de limpieza industrial de alta resistencia W4
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30057815 Tienda Tork Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Color unitSize
30057815 Azul paquete de 4
1 options
Código de producto. 30057815 Proveedor Tork N.º de proveedor 570579
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Realice tareas difíciles mientras protege sus manos con este paño de limpieza industrial. Su diseño resistente funciona cómodamente con la mayoría de los solventes y es adecuado para uso repetido, requiriendo hasta un 31 % menos de esfuerzo que las toallas y trapos de alquiler.
  • Afronte con éxito tareas de limpieza pesadas con nuestros paños de limpieza multiusos fuertes y absorbentes.
  • Ahorre tiempo y desperdicios: nuestros paños son adecuados para uso repetido, utilizando hasta un 35 % menos de tiempo y un 41 % menos de solventes que los trapos.
  • Proteja las manos del calor y de los restos de metal en espacios industriales, gracias al diseño resistente de estos paños.
  • Transporta, abre y desecha el embalaje fácilmente: estos paños de limpieza vienen en un práctico envase. Tork Fácil manejo™ caja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 16,34 in
Longitud (métrico) 41.5 cm
Anchura (imperial) 13,98 in
Anchura (métrico) 35.5 cm
Color Azul
Desechables Reutilizables
Tela 1-ply