Learn More
Nalgene Critical Environmental Amber jug with closure 4L
Marca:  Nalgene Critical Environmental 111-04A/C-TOC
Amber jug with closure 4L
Código de producto. 15518379
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00€
    301.00€ / paquete de 1
    Ahorro 20.00€
    6% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-04-2026