Learn More
Partiguard X100 Overshoes light blue antistatic sole 36 cm
Marca:  Partiguard 55006236
X100 Overshoes light blue antistatic sole 36 cm
Código de producto. 30216606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    257.00€
    249.00€ / 100 pares
    Ahorro 8.00€
    3% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 23-10-2026