Learn More
Meditrade™ Guantes de nitrilo para examen Nitril™ 3000
Código de producto. 16693612
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
XL
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño Color unitSize
16693612 M Blanco paquete de 100
16682217 XL Blanco paquete de 100
2 options
Código de producto. 16693612
Marca: Meditrade™ 1280M
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de examen no estériles de nitrilo desechables Meditrade™ proporcionan una excelente protección para entornos con un alto riesgo de contaminación. Sin polvo ni látex, son ideales para su uso en entornos clínicos, de laboratorio y de fabricación.
  • Guante de examen de nitrilo conforme a DIN EN 455
  • Guante protector conforme a PSA
  • Agradable para la piel: sin polvo, proteínas ni látex
  • Microrrugoso para un mejor agarre
  • Elástico y resistente a desgarros
  • Ajuste ambidiestro, con borde enrollado
  • Adecuados para contacto con alimentos
Aplicaciones:adecuados para la manipulación de agentes de limpieza y desinfección y para otras aplicaciones del laboratorio, la industria farmacéutica, la limpieza profesional, la restauración y la manipulación de alimentos en general.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/CEE: clase 1; EPI de Categoría III; compatible con alimentos según la Directiva CE 1935/2004 (solo azul)
Descripción Guantes blancos de nitrilo de un solo uso desechables
Color Blanco
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño M
Grosor (métrico) Puño 0,060 mm; palma 0,070 mm; dedo 0,100 mm