Learn More
Meditrade™ Guantes de nitrilo para examen Nitril™ 3000
Código de producto. 16682217
Change view
Click to view available options
Tamaño:
M
XL
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Color unitSize
16682217 XL Blanco paquete de 100
16693612 M Blanco paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16682217 Proveedor Meditrade™ N.º de proveedor 1280XL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los guantes de examen no estériles de nitrilo desechables Meditrade™ proporcionan una excelente protección para entornos con un alto riesgo de contaminación. Sin polvo ni látex, son ideales para su uso en entornos clínicos, de laboratorio y de fabricación.
  • Guante de examen de nitrilo conforme a DIN EN 455
  • Guante protector conforme a PSA
  • Agradable para la piel: sin polvo, proteínas ni látex
  • Microrrugoso para un mejor agarre
  • Elástico y resistente a desgarros
  • Ajuste ambidiestro, con borde enrollado
  • Adecuados para contacto con alimentos
Aplicaciones: adecuados para la manipulación de agentes de limpieza y desinfección y para otras aplicaciones del laboratorio, la industria farmacéutica, la limpieza profesional, la restauración y la manipulación de alimentos en general.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AQL 1.5; EN ISO 13485:2016; 93/42/EWG/CEE: clase 1; EPI de Categoría III; compatible con alimentos según la Directiva CE 1935/2004 (solo azul)
Descripción Guantes blancos de nitrilo de un solo uso desechables
Color Blanco
Desechables Sí
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Tamaño XL
Grosor (métrico) Puño 0,060 mm; palma 0,070 mm; dedo 0,100 mm