Description
- Tubo para ULTRA-TURRAX™ Tube Drive P control
- Volumen: 50 ml
- Intervalo de trabajo: De 10 a 40 ml
- Unidad funcional: Dispersor, titanio
- Tapa de membrana: Sí
- Estéril: No
- Etiqueta IVD: No
- Conforme con ICH-Q3D: Sí
- Aplicación: Triturar, mezclar, disolver
- Ejemplo de aplicación: Disolución de pastillas o cápsulas en disolventes
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Descripción | Equipado con placa de dispersor de titanio |
| Para utilizar con (equipo) | Ultra TURRAX™ Tube Drive P control |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |