Learn More
Corning™ Sistema X-WASH™
Código de producto. 17294466 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Cartuchos desechables
Estación de carga
Módulo de control
Cantidad:
1/paq., 1/caja
1/paq., 12/caja
1/paq., 2/caja
1/paq., 36/caja
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 12
paquete de 2
paquete de 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Tamaño de la unidad
17294466 Cartuchos desechables 1/paq., 2/caja paquete de 2
17264466 Módulo de control 1/paq., 1/caja cada uno
17274466 Estación de carga 1/paq., 1/caja cada uno
17204476 Cartuchos desechables 1/paq., 12/caja paquete de 12
17214476 Cartuchos desechables 1/paq., 36/caja paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17294466 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6931
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El sistema Corning™ X-WASH™ está diseñado para lavar, resuspender y reducir el volumen de las suspensiones celulares en un sistema estéril y cerrado, lo que garantiza una recuperación y viabilidad celular siempre elevadas con tiempos de procesamiento cortos.
  • Los protocolos de procesamiento se pueden personalizar para garantizar una recuperación celular uniforme y alta
  • Los sensores de infrarrojos altamente sensibles detectan la interfaz entre las células y los medios y dirigen las células lavadas a una cámara de recolección específica.
  • La cámara de recolección se puede precargar con un medio que elija
    para la resuspensión de células recolectadas
  • Permite la transferencia de datos de procesos desde el módulo de control X-WASH a la base de datos para apoyar el procesamiento, la supervisión y la elaboración de informes de GMP.
  • Alta recuperación (>90 %) y viabilidad (>80 %) de las células
  • Sistema estéril, de un solo uso y funcionalmente cerrado
  • Volumen de proceso: De 40 a 240 ml
  • Tiempo de proceso promedio: de 10 a 15 minutos/ciclo de lavado
  • Volúmenes de recolección programables (de 3 a 40 ml)
  • Sistema de lavado de células basado en centrifugación
  • Protocolos personalizados
  • Trazabilidad: Transferencia electrónica de datos de proceso
  • Compatible con códigos de barras
  • Dispositivo médico de clase I de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 40 a 240 ml
Para utilizar con (equipo) Sistema X-WASH
Cantidad 1/paq., 2/caja
Dimensiones 5 x 3,9 pulg. (Al x P)
Contenido y almacenamiento De 7 °C a 50 °C
Tipo de producto Cartuchos desechables