Learn More
Heathrow Scientific Torniquetes x-tourn™
Código de producto. 16390696 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Verde
Cantidad:
100/Paq.
25/rollo
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 rollos
paquete de 100
paquete de 250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad Tamaño de la unidad
16390696 Verde 100/Paq. paquete de 100
16310706 Naranja 250/Paq. paquete de 250
16320706 Naranja 25/rollo 25 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16390696 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor HS120108
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.95€
    29.13€ / paquete de 100
    Ahorro 6.82€
    18% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Los torniquetes x-tourn™ son de alta calidad, eliminando enredos u ondulaciones cuando se utilizan. Sin látex, sin proteínas de caucho, resinas ni ácidos grasos que puedan producir reacciones hipersensibles.
  • Menos abrasivos que otras marcas, el grosor uniforme evita la descomposición y rotura
  • Fabricados con poliisopreno suave y flexible
  • Sin látex.
  • Desechables
Especificaciones
Color Verde
Latex Free Sí
Material Poliisopreno
Cantidad 100/Paq.
Tipo de producto Torniquete
Desechables Un solo uso
Longitud (métrico) 45,7 cm
Longitud (imperial) 18 in
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,54 cm