Learn More
uvex Zapato bajo de soporte X-Tended PU negro/rojo 85162 - Anchura 11
Código de producto. 17264691 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17264691 46 1 par
17254681 35 1 par
17264681 36 1 par
17274681 37 1 par
17284681 38 1 par
17294681 39 1 par
17204691 40 1 par
17214691 41 1 par
17224691 42 1 par
17234691 43 1 par
17244691 44 1 par
17254691 45 1 par
17274691 47 1 par
17284691 48 1 par
17294691 49 1 par
17204701 50 1 par
17214701 51 1 par
17224701 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 17264691 Proveedor uvex N.º de proveedor 8516246
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los zapatos de seguridad Uvex 1 protegen y apoyan el movimiento natural del cuerpo humano al reducir la presión y la tensión; clases de protección S1 P y S3
Uvex 1 zapata de soporte X-Tended 8516.2 S3 SRC
  • Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Especialmente ligero y flexible
  • 100% libre de metales Uvex Xenova™ puntera
  • Diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica y con propiedades antimagnéticas
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • Fabricados con la última tecnología desarrollada para una mayor comodidad de uso
  • Uvex Climazone La tecnología garantiza una comodidad óptima para el usuario.
  • Material exterior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
  • El revestimiento de malla de distancia proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Incluye cordones elásticos para un ajuste individual rápido
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los puntos de presión
  • Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
  • Cuello y lengüeta acolchados suaves
  • Soporte de talón lateral y medio para el pie con un marco lateral especialmente diseñado para proteger contra las lesiones en el tobillo, guiando y amortiguando los impactos
  • Excepcional unidad de suela de poliuretano de doble densidad con las mejores características de absorción de impactos y excelente resistencia al deslizamiento
    • Sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado con Uvex Medicare para plantillas ortopédicas individuales y ajustes individuales de la unidad de la plantilla, como aumento general, aumento interno y externo y otras soluciones
  • N.º de artículo 8516.2
  • Estándar EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tallas: 35 a 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Negro, Rojo
Incluye WRU
Material Microvelour
Tamaño 46
Material de la suela Poliuretano de doble densidad (PU/PU)
Material del dedo del pie Compuesto
Desechables Reutilizables
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345:2011
Sexo Unisex
Ajuste Anchura estándar
Modelo Uvex 1
Sin látex Sí
Waterproof No
EN ISO 20345 S3
Slip Resistance Rating SRC
Tipo de producto Calzado de seguridad ESD