Learn More
Corning™ Contrapeso X-SERIES™
Código de producto. 17294456 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Peso: Alto
Peso: Bajo
Peso: Medio
Capacidad (métrico):
De 161 a 240 ml
De 40 a 90 ml
De 91 a 160 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17294456 Peso: Alto De 161 a 240 ml cada uno
17204466 Peso: Medio De 91 a 160 ml cada uno
17214466 Peso: Bajo De 40 a 90 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17294456 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 6920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
El conjunto de contrapeso Corning™ X-SERIES™ está diseñado para equilibrar el contenido de la centrífuga antes de la centrifugación.
Los sistemas Corning™ X-SERIES™ están fabricados para Corning™ por ThermoGenesis Corp.
X-SERIES™, X-WASH™, X-LAB™, X-BACS™ y X-MINI™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de ThermoGenesis Corp. en los Estados Unidos y/o en otros países.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 161 a 240 ml
Para utilizar con (equipo) Sistemas X-WASH y X-LAB
Cantidad 1/paq., 1/caja
Tipo de producto Peso: Alto