Learn More
Bolsa de soporte para placas cuadradas de rayos X
Description
- La superficie exterior negra de la bolsa está fabricada con nailon tejido; el revestimiento interior es de vinilo opaco negro
- Solapa de cierre de grandes dimensiones que se superpone, con la consiguiente fijación de la bolsa por todos los bordes
- Incluye cinta de sellado de bucle y gancho
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Bolsa de soporte para placas cuadradas de rayos X |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Longitud (métrico) | 30 cm |
| Anchura (imperial) | 36cm |
| Material | Nailon, vinilo |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Placa de rayos X |
| Dimensions (LxW) | 30 x 36 cm |
| Desechables | No |