Learn More
Draeger Safety X-Plore 1320 FFP2 NR D V Mask
Draeger Safety X-Plore 1320 FFP2 NR D V Mask is a disposable face mask for protection against solid and liquid particles (class 2).
Marca:  Draeger Safety 3951214
Código de producto. 10601931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.85€
    31.71€ / paquete de 10
    Ahorro 5.14€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-03-2027
Añadir a la cesta
Alertas:
Debido a niveles de demanda extraordinarios, este artículo puede tener plazos de entrega más largos y las fechas de envío / entrega pueden no ser exactas.
Descripción
Descripción
  • Suitable for applications including the sanding and woodcutting of hardwood and softwood
  • CoolSAFE filter material produces a high filter performance and low breathing resistance
  • Effective nose seal absorbs sweat and ensures a tight seal around the face
  • Stable, reinforced mask body offers dimensional stability for long periods of time
  • Communication is still possible whilst wearing the mask
  • Inner layer is hypoallergenic and is easy on the skin
Especificaciones
Especificaciones
Light Blue
Mask
Valve
10/Pk.