Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad blancas X-Light S2
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Piel suave blanca
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Blanco |
| Material de ojales | Textiles |
| Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 44 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Deportivo |
| Mostrar más |