Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad sin cordones blancos X-Light S2
Código de producto. 16358261
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
16358261 35 1 par
16368261 36 1 par
16378261 37 1 par
16388261 38 1 par
16398261 39 1 par
16308271 40 1 par
16318271 41 1 par
16328271 42 1 par
16338271 43 1 par
16348271 44 1 par
16358271 45 1 par
16368271 46 1 par
16378271 47 1 par
16388271 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16358261 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 7131028/35
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatos de seguridad sin cordones blancos ABEBA™ X-Light S2 con forro de iones de plata para reducir el olor y plantilla reemplazable Active Comfort.
  • Ligeros, cómodos, higiénicos
  • Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Buena amortiguación
  • Microfibra blanca lavable
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla reemplazable Active Comfort
  • Tratamiento higienizado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Color Blanco
Material de revestimiento Revestimiento transpirable con iones de plata
Material Microfibra
Tamaño 35
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD
Material de la suela Poliuretano
Modelo Zapatos antideslizamiento
Material del dedo del pie Acero
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistente a Agua