Learn More
Abeba™ Mocasines de seguridad X-Light
Código de producto. 17692035
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17692035 42 1 par
17622035 35 1 par
17632035 36 1 par
17642035 37 1 par
17652035 38 1 par
17662035 39 1 par
17672035 40 1 par
17682035 41 1 par
17602045 43 1 par
17612045 44 1 par
17622045 45 1 par
17632045 46 1 par
17642045 47 1 par
17652045 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17692035 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 711032/42
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Mocasines de seguridad blancos Abeba X-Light: zapatos de seguridad de cuero suave con empeine elástico.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Piel suave
  • Negro
  • Puntera de acero
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla reemplazable Active Comfort (referencia 351620).
  • Antiestático
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona del empeine con banda elástica
Especificaciones
Tipo de tapón Banda elástica
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 42
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC