Learn More
Abeba™ Mocasines de seguridad X-Light
Código de producto. 17671915
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño missing translation for 'unitSize'
17671915 41 1 par
17611915 35 1 par
17621915 36 1 par
17631915 37 1 par
17641915 38 1 par
17651915 39 1 par
17661915 40 1 par
17681915 42 1 par
17691915 43 1 par
17601925 44 1 par
17611925 45 1 par
17621925 46 1 par
17631925 47 1 par
17641925 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17671915 missing translation for 'mfr' Abeba™ missing translation for 'supplierNo' 711037/41
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mocasines de seguridad negros Abeba X-Light: zapatos de seguridad de cuero suave con empeine elástico.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Piel suave
  • Negro
  • Puntera de acero
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla reemplazable Active Comfort (referencia 351620).
  • Antiestático
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona del empeine con banda elástica
Specifications
Tipo de tapón Banda elástica
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 41
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC