Learn More
Abeba™ Mocasines de seguridad X-Light
Código de producto. 17651915
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17651915 39 1 par
17611915 35 1 par
17621915 36 1 par
17631915 37 1 par
17641915 38 1 par
17661915 40 1 par
17671915 41 1 par
17681915 42 1 par
17691915 43 1 par
17601925 44 1 par
17611925 45 1 par
17621925 46 1 par
17631925 47 1 par
17641925 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17651915 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 711037/39
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mocasines de seguridad negros Abeba X-Light: zapatos de seguridad de cuero suave con empeine elástico.
  • CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC
  • Piel suave
  • Negro
  • Puntera de acero
  • Suela de PU antideslizante
  • Plantilla reemplazable Active Comfort (referencia 351620).
  • Antiestático
  • Revestimiento transpirable con iones de plata
  • Zona del empeine con banda elástica
Especificaciones
Tipo de tapón Banda elástica
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 39
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) CE, EN ISO 20345:2011, S2, SRC