Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad negras X-Light S3 ESD
Código de producto. 17101585
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17101585 35 1 par
17111585 36 1 par
17101595 45 1 par
17111595 46 1 par
17121595 47 1 par
17131595 48 1 par
17121585 37 1 par
17131585 38 1 par
17141585 39 1 par
17151585 40 1 par
17161585 41 1 par
17171585 42 1 par
17181585 43 1 par
17191585 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 17101585 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 7131874/35
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapatillas deportivas de seguridad negras X-Light, con forro de iones de plata para reducir el olor, plantilla extraíble Active Comfort, puntera de acero, entresuela antiperforación textil y suela antideslizante de PU
  • Zapatillas deportivas de seguridad ligeras y cómodas
  • Conforme a EN ISO 20345: 2012, S3 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Puntera de acero (200 julios)
  • Entresuela antiperforación textil
  • Piel suave negra
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 35
Material del dedo del pie Acero
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a EN 20345: 2012 S3 SRC, ESD según EN 61340
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Corte bajo
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto S3 SRC ESD