Learn More
ABEBA™ Zapatos de seguridad sin cordones negros X-Light S2
Código de producto. 16308291
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16308291 46 1 par
16398271 35 1 par
16308281 36 1 par
16318281 37 1 par
16328281 38 1 par
16338281 39 1 par
16348281 40 1 par
16358281 41 1 par
16368281 42 1 par
16378281 43 1 par
16388281 44 1 par
16398281 45 1 par
16318291 47 1 par
16328291 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 16308291 Proveedor ABEBA™ N.º de proveedor 7131029/46
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Zapatos de seguridad sin cordones negros ABEBA™ X-Light S2 con forro de iones de plata para reducir el olor y plantilla reemplazable Active Comfort.
  • Ligeros, cómodos, higiénicos
  • Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
  • ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Buena amortiguación
  • Microfibra lavable negra
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla reemplazable Active Comfort
  • Tratamiento higienizado
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD
Color Negro
Material de revestimiento Revestimiento transpirable con iones de plata
Material Microfibra
Tamaño 46
Características exclusivas Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD
Material de la suela Poliuretano
Modelo Zapatos antideslizamiento
Material del dedo del pie Acero
Cantidad de embalaje 1 par
Certificaciones/conformidad (Europa) CE EN ISO 20345:2012, DIN EN 61340
Resistente a Agua