Learn More
ABEBA™ Zuecos de seguridad negros X-Light SB
Descripción
- Ligeros, cómodos, higiénicos
- Conforme con ISO 20345: 2012, S2 SRC
- ESD disipativo conforme con EN 61340 Clima de clase 1
- Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
- Puntera de acero (200 julios)
- Piel suave negra
- Forro de iones de plata
- Plantilla reemplazable Active Comfort
- Tratamiento higienizado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hebilla | Plástico |
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 SB, FO, SRC, ESD |
| Tipo de tapón | Correa en el talón no plegable, ajustable |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Revestimiento transpirable con iones de plata |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Resistente al deslizamiento y a la abrasión, absorbente de impactos, disipativo ESD |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | Zuecos |
| Mostrar más |