Learn More
ABEBA™ Zapatos de trabajo negros X-Light O2 ESD
Código de producto. 17191525
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
17191525 40 1 par
17141525 35 1 par
17151525 36 1 par
17141535 45 1 par
17151535 46 1 par
17161535 47 1 par
17171535 48 1 par
17161525 37 1 par
17171525 38 1 par
17181525 39 1 par
17101535 41 1 par
17111535 42 1 par
17121535 43 1 par
17131535 44 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17191525 Supplier ABEBA™ Supplier No. 7131127/40
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Zapatos de trabajo negros X-Light, con forro de iones de plata para reducir el olor, plantilla extraíble Active Comfort, puntera de acero y suela antideslizante de PU
  • Zapatos de trabajo negros ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, O2 SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma EN 61340 clase climática 1
  • Suela de PU monocomponente antideslizante SRC
  • Microfibra negra
  • Forro de iones de plata
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Specifications
Color Negro
Material Microfibra
Tamaño 40
Certificaciones/conformidad (Europa) Conforme a EN 20347: 2012 O2 SRC, ESD disipativo según EN 61340
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Corte bajo
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto O2 SRC ESD