Learn More
MedChemExpress X-Gluc Dicyclohexylamine
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 18656-96-7 |
| Solubilidad | DMSO : ≥ 30 mg/mL (49.67 mM) |
| Contenido y almacenamiento | 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light) |
| Cantidad | 100 mg |
| Peso molecular | 603.93 g/mol |
| Tipo de producto | Dye Reagents |
| Grado de pureza o calidad | 99.48% |
| Condiciones de envío | Room temperature |