Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Código de producto. 10365410 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
1 g
2 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10365410 1 g 1 g
10203430 0.5 g 0.50 g
10490470 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10365410 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor R0404
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Permite la detección eficaz de colonias con X-Gal, un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal, formando un precipitado de color azul intenso.
X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galacto-piranósido) es un sustrato cromogénico inerte para β-galactosidasa que hidroliza X-Gal en galactosa incolora y 4-cloro-3-bromo-índigo formando un precipitado de color azul intenso. La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules.
La inducción del gen lacZ mediante IPTG produce la hidrólisis de X-Gal y el desarrollo de colonias azules. La solución X-Gal es una solución estable, filtrada por membrana de 0,22 μm, formulada para su uso directo junto con el IPTG para la identificación sistemática de colonias mediante blue/white screening.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Colorimétrico
Tipo de producto X-Gal
Cantidad 1 g
Propiedades de sustrato Sustrato químico
Tipo de sustrato Sustrato beta-gal, X-Gal