Learn More
MedChemExpress X-GAL
Código de producto. 16461206
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
Tamaño de la unidad:
200 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461206 200 mg 200 miligramos
1 options
Código de producto. 16461206 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15934
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress X-GAL is a widely used chromogenic β-galactosidase substrate. β-galactosidase cleaves X-gal and produce an insoluble blue compound, which is detectable.
Especificaciones
CAS 7240-90-6
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (244.72 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo BCIG
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 200 mg
Peso molecular 408.63 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 95.66%