Learn More
MedChemExpress X-GAL
Código de producto. 16419467
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419467 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 16419467 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15934
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress X-GAL is a widely used chromogenic β-galactosidase substrate. β-galactosidase cleaves X-gal and produce an insoluble blue compound, which is detectable.
Especificaciones
CAS 7240-90-6
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (244.72 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo BCIG
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 5 g
Peso molecular 408.63 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 95.66%