Learn More
uvex Tapones de protección auditiva x-fit XL, naranja, SNR 38 dB
Código de producto. 31903171 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pares por paquete:
100
Código de producto. Pares por paquete
31903171 100
1 options
Código de producto. 31903171 Proveedor uvex N.º de proveedor 2212141
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.25€
    40.86€ / paquete de 1
    Ahorro 2.39€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Máxima atenuación y máxima comodidad.
  • Los tapones desechables x-fit XL, de forma ergonómica, reducen mucho el ruido y, por tanto, son adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos.
  • Los tapones de espuma suave son muy cómodos incluso cuando se usan durante largos periodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Pares por paquete 100
Reducción del ruido nominal (RRN) 38 dB
Corded Con cable
Plug Shape Bala
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Uso limitado
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No