Learn More
uvex Tapones de protección auditiva x-fit XL, naranja, SNR 38 dB
Código de producto. 31903210 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Pares por paquete:
150
200
250
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pares por paquete
31903210 250
31903200 150
31903191 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 31903210 Proveedor uvex N.º de proveedor 2212143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    47.30€
    44.66€ / paquete de 1
    Ahorro 2.64€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Máxima atenuación y máxima comodidad.
  • Los tapones desechables x-fit XL, de forma ergonómica, reducen mucho el ruido y, por tanto, son adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos.
  • Los tapones de espuma suave son muy cómodos incluso cuando se usan durante largos periodos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño XL
Pares por paquete 250
Reducción del ruido nominal (RRN) 38 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Bala
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Un solo uso
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s No