Learn More
uvex Gafas X-Fit
Código de producto. 17747699 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Translúcido, gris
Translúcido, rosa
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17747699 Translúcido, gris cada uno
17727699 Translúcido, rosa cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17747699 Proveedor uvex N.º de proveedor 9199285
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.10€
    9.69€ / paquete de 1
    Ahorro 0.41€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Las gafas de seguridad Uvex X-Fit ofrecen una cobertura ocular óptima y altos niveles de aceptación por parte del usuario.
El uvex x-fit pesa sólo 23 gramos. El diseño en forma de X de la lente y los brazos laterales translúcidos hacen que el uvex x-fit un verdadero punto culminante.
Características generales
  • Gafas de seguridad clásicas con buena cobertura ocular
  • Lente de policarbonato robusta con ’tecnología de recubrimiento Supravision probada de uvex – Lente antivaho permanente y resistente a rayones
  • Sin metales
Características de seguridad
  • Certificado conforme a EN 166 (gafas protectoras personales) y EN 170 (filtro de protección UV)
  • Marcado: W 166 FT CE – 2C-1,2 W1 FTKN CE
  • UV400 – 100% de protección contra la peligrosa radiación UVA y UVB hasta 400 nm
Características de confort
  • Ajuste para cada forma de cabeza y rostro con el accesorio opcional uvex Comfort Slider: una inclinación de patilla de varias etapas que permite a los usuarios lograr su propia posición de uso cómoda
  • Puente nasal diseñado para una comodidad durante todo el día
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de lente Resistentes a sustancias químicas
Revestimiento de lente Antivaho, Resistente a los arañazos
Color Translúcido, gris
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Gafas de seguridad ergonómicas
Material Policarbonato
Desechables Reutilizables
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar