Descripción
- Tapones de seguridad para los oídos
- Buscar color (filtro): Verde
- Tamaños: M
- Valor H (valor de aislamiento acústico para ruido de alta frecuencia): 36 dB
- Valor M (valor de aislamiento acústico para ruido de frecuencia media): 34 dB
- Valor L (valor de aislamiento acústico para ruido de baja frecuencia): 34 dB
- No reutilizable (NR)
- Detectabilidad: No
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 352-2 |
| Tamaño | Estándar |
| Tipo de empaquetado | Bolsa suelta |
| Pares por paquete | 200 |
| Material del enchufe | Poliuretano |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | 37 dB |
| Corded | Sin cordón |
| Plug Shape | Óvalo |
| Tipo de producto | Tapones para oídos |
| Desechables | Un solo uso |
| Mostrar más |