Learn More
uvex Tapones desechables X-Fit
Código de producto. 15375722 Tienda Uvex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Contenido y almacenamiento:
200 pares
300 pares, caja de recarga
Tamaño de la unidad:
300 pares
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Contenido y almacenamiento Tamaño de la unidad
15375722 300 pares, caja de recarga 300 pares
15132443 200 pares cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15375722 Proveedor uvex N.º de proveedor 2112022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    70.80€
    58.27€ / 300 pares
    Ahorro 12.53€
    17% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Tapones desechables X-Fit de máximo aislamiento y óptimo confort.
  • Los tapones para los oídos desechables Uvex X-Fit preformados ergonómicamente proporcionan un aislamiento muy fuerte y son adecuados para su uso en entornos extremadamente ruidosos.
  • La suave espuma de los tapones para los oídos proporciona un alto nivel de comodidad, incluso cuando se usan durante períodos prolongados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 300 pares, caja de recarga
Certificaciones/conformidad Estándar EN 352-2
Material del cojín Espuma de poliuretano (PU)
CSA Z94.2 Clase AL
Color del cojín Verde lima
Tamaño Estándar
Gran visibilidad Sí
Material del enchufe Espuma de poliuretano (PU)
Color del enchufe Verde lima
Reducción del ruido nominal (RRN) 37 dB
Corded Sin cordón
Plug Shape Óvalo
Tipo de producto Tapones para oídos
Desechables Un solo uso
Metal Detectable No
Dieléctrico/a/s Sí
Detalles de comunicación Excelente reconocimiento de voz y señal
EN 352.2002 EN 352-2