Descripción
La flexibilidad y el soporte total están garantizados gracias a la suela que incorpora la uvex Principio bionom x y una zona flexible integrada en la zona del antepié. El uvex 1 x-craft también lleva la resistencia a la abrasión, la protección y la transpirabilidad al siguiente nivel gracias a la tapa antidesgaste dinámica, los materiales tecnológicos exteriores del calzado y el diseño de la lengüeta perforada. La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante. Ya sea en términos de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel de calzado de seguridad.
Características generales
- Zapato de seguridad deportivo y especialmente ligero S1 PL
- Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
- Todos los materiales de la suela están libres de siliconas, plastificantes y otras sustancias que interfieren con los agentes humectantes.
- Cordones elásticos ajustables individualmente con liberación rápida.
Características de confort
- Material exterior de PUtek resistente, robusto y flexible en la zona del antepié
- Material ripstop transpirable, ligero y resistente al desgarro.
- Revestimiento de malla de distancia transpirable
- Tallas 35 - 40 fabricadas con horma de mujer.
- Plantilla cómoda antiestática extraíble (número de artículo: 95797-0)
Características de protección
- Amortiguación de impactos uvex Entresuela planetaria i-PUREnrj con retorno de energía, fabricada con un 15 % de granulado reciclado procedente de excedentes de producción
- Resistente a la abrasión uvex Suela de TPU con agarre extendido Planet fabricada con un 10 % de granulado reciclado procedente de excedentes de producción
- Tapa protectora de poliuretano espumado
- Cesta de talón de poliuretano espumado
- Puntera protectora 100% libre de metal
- Resistencia a la penetración de textiles flexibles
- Certificado ESD
Áreas de aplicación
- Aplicaciones ligeras
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Policarbonato |
| Tamaño | 35 |
| Material de la suela | TPU |
| Material del dedo del pie | Polímero |
| Sexo | Unisex |
| Resistente a | Corrimiento, Agua |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | Zapato de seguridad |