Learn More
Klever X-Change Plus (cabezal de corte más ancho con raspador)
Código de producto. 17729027
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17729027 Amarillo paquete de 50
17709027 Naranja paquete de 50
17719027 Blanco paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17729027 Proveedor Klever N.º de proveedor PLS200XC35Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.00€
    95.86€ / paquete de 50
    Ahorro 14.14€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La hoja empotrada del X-Change Plus(cabezal de corte más ancho con raspador) reduce las lesiones por corte y los productos dañados.
  • Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
  • Peso más ligero, mango de varias posiciones para control y alcance. Divisor de cinta innovador.
  • Polímeros plásticos avanzados.
  • Nivel de seguridad más alto.
  • Cabezal intercambiable y reemplazable.
Especificaciones
Material de la hoja Polímero de plástico
Para utilizar con (aplicación) Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Amarillo