Learn More
Klever X-Change Plus (cabezal de corte estrecho)
Código de producto. 17749017
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
17749017 Naranja paquete de 10
17759017 Blanco paquete de 10
17769017 Amarillo paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17749017 Proveedor Klever N.º de proveedor PLS200XC20G
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La hoja empotrada del X-Change Plus reduce las lesiones por corte y los productos dañados.
  • Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
  • Peso más ligero, mango de varias posiciones para control y alcance. Divisor de cinta innovador.
  • Polímeros plásticos avanzados.
  • Nivel de seguridad más alto.
  • Cabezal intercambiable y reemplazable.
Especificaciones
Material de la hoja Polímero de plástico
Para utilizar con (aplicación) Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Naranja