Learn More
Klever X-Change (cabezal de corte estrecho)
Código de producto. 17778997
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Naranja
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17778997 Amarillo paquete de 12
17748997 Azul paquete de 12
17758997 Naranja paquete de 12
17768997 Rojo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17778997 Proveedor Klever N.º de proveedor KCJXC20Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    135.31€ / paquete de 12
    Ahorro 19.69€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
La hoja empotrada del Klever X-Change (cabezal de corte estrecho) reduce las lesiones por corte y los productos dañados.
  • Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más.
  • El mango ergonómico de «tacto suave» reduce la fatiga y el estrés de la mano.
  • Divisor de cinta innovador.
  • Polímeros plásticos avanzados.
  • Nivel de seguridad más alto.
  • Cabezal intercambiable y reemplazable.
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal estrecho de cambio en X Klever
Para utilizar con (aplicación) Corta cajas, películas, cintas y tiene miles de aplicaciones más
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
Color Amarillo