missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

WZ811, MedChemExpress

Código de producto. 16486776
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16486776 100 mg 100 miligramos
16496558 10 mg 10 miligramos
16469137 5 mg 5 miligramos
16422657 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16486776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15478

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress WZ811 is an orally active, highly potent competitive antagonist of CXCR4. WZ811 efficiently inhibits CXCR4/SDF-1 (or CXCL12)-mediated modulation of cAMP levels (EC50=1.2 nM) and SDF-1 induced Matrigel invasion in cells (EC50=5.2 nM).

WZ811 is an orally active, highly potent competitive antagonist of CXCR4. WZ811 efficiently inhibits CXCR4/SDF-1 (or CXCL12)-mediated modulation of cAMP levels (EC50=1.2 nM) and SDF-1 induced Matrigel invasion in cells (EC50=5.2 nM).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material WZ811
CAS 55778-02-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18N4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (34.44 mM; Need ultrasonic)
SMILES C1(CNC2=NC=CC=C2)=CC=C(CNC3=NC=CC=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 290.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.36
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.