Learn More
WZ4141R, MedChemExpress
Descripción
WZ4141R is an intermediate in the synthesis of compounds.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WZ4141R |
| CAS | 2319589-98-3 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H15N3O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O=C(CC)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 281.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 281.31 |
| Porcentaje de pureza | 98.03% |
| Mostrar más |