Learn More
WZ4141, MedChemExpress
Descripción
WZ4141 is an intermediate in the synthesis of compounds.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | WZ4141 |
| CAS | 1222776-76-2 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H13N3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| SMILES | O=C(C=C)NC1=CC(OC2=C3C(NC=C3)=NC=C2)=CC=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 279.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 279.29 |
| Porcentaje de pureza | 95.82% |
| Mostrar más |