Learn More
WZ4003, MedChemExpress
Código de producto. 16469387
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469387 5 mg 5 miligramos
16422917 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16469387 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15802
MedChemExpress WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.
WZ4003 is the first potent and highly specific NUAK kinase inhibitor with IC50 of 20 nM/100 nM for NUAK1 (ARK5)/NUAK2, without significant inhibition on other 139 kinases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material WZ4003
CAS 1214265-58-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H29ClN6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (67.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC(OC2=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=NC=C2Cl)=C1)CC
Peso molecular (g/mol) 496.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 496.99
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease