Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ Potencia X70 Clean™ Paños de limpieza reutilizables, 1 rollo gigante
Código de producto. 17118215
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17118215 Blanco cada uno
17194714 Azul 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17118215 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 8348
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    73.89€ / paquete de 1
    Ahorro 271.11€
    78% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Paños de limpieza reutilizables ideales para tareas de limpieza de intensidad media. Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que los paños absorban el aceite y el agua tres veces más rápido que los paños lavados y permanezcan fuertes cuando están mojados. Rollo de toallitas absorbentes de alta capacidad perfecto para la fabricación industrial. Cantidad 1 rollo jumbo con paños de limpieza reutilizables, 1 capa.
  • Cada rollo de gran capacidad contiene toallitas de limpieza de 1 capa.
  • Los paños de limpieza reutilizables absorben el aceite y el agua 3 veces más rápido que los paños lavados
  • La gama de limpiadores industriales está diseñada para ayudarle a mejorar la productividad y la eficiencia al tiempo que reduce el desperdicio.
  • Manténgase fuerte, incluso cuando está mojado, para que las superficies estén listas para funcionar.
  • Certificación para el contacto con alimentos
  • Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que estos paños de limpieza profesionales sean fuertes y de rápida absorción, el proceso de hidroenredado une las fibras de celulosa en redes para una absorción más rápida y una mayor resistencia al desgarro.
  • Probado como compatible para su uso en aplicaciones de pulverización y limpieza con ácido peracético, peróxido de hidrógeno, blanqueador (hipoclorito de sodio) y quats (compuestos de amonio cuaternario).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas industrial de uso medio
Longitud (imperial) 14,96 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 14,96 in
Anchura (métrico) 42 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 31 x 31,5 cm (12,2 x 12,4 in)
Formato Rollo grande
Para utilizar con (equipo) Kimberly-Clark Professional™ Dispensadores (códigos de producto 6154, 6155 y 6146)
Cantidad de embalaje 870 toallitas/rollo