Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Toallitas de uso ligero BL 6220, rollo azul de alimentación central, 6 rollos de alimentación central x 280
Código de producto. 16584552
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 1680
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16584552 Azul paquete de 1680
1 options
Código de producto. 16584552 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 6220
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El rollo de alimentación central L10 está diseñado para limpieza higiénica de trabajo liviano en entornos minoristas y de servicios. Compatible con el portátil Reach™ Dispensador (6221) que garantiza que los rollos permanezcan encerrados para ayudar a prevenir la transmisión de bacterias transmitidas por los alimentos. Cantidad 6 rollos x 280 hojas (1.680 en total).
  • Cada rollo individual de WypAll El rollo azul de alimentación central L10 contiene 280 hojas de papel de limpieza en relieve
  • Formato de rollo de alimentación central para dispensar fácilmente hojas individuales
  • Resistencia y capacidad de absorción excepcionales gracias a la Airflex™ Tecnología
  • Toallitas de limpieza en seco de un solo uso diseñadas para uso ligero en entornos de servicio y venta minorista con detergente o desinfectante
  • Diseñado específicamente para el Reach™ Dispensador de papel de limpieza (código de producto 6221) con boquilla dispensadora negra
  • Los rollos de limpieza permanecen limpios y cerrados para ayudar a prevenir la transmisión de bacterias transmitidas por los alimentos.
  • El relieve aumenta la resistencia de la hoja y proporciona una apariencia y una sensación mejoradas, gracias a las uniones de capas con patrones únicos en toda la superficie de la hoja.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 45 cm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 30 cm
Material Papel
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Peso base 3,798 kg (caja de peso neto)
Certificaciones/conformidad ISO 14001, ISO 9001
Color Azul
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 38 x 18,30 cm
Para utilizar con (aplicación) Servicios y venta minorista
Para utilizar con (equipo) Dispensador de papel de limpieza Wypall™ Reach™ (6221) con boquilla dispensadora negra
Cantidad de embalaje 6 rollos x 280 hojas
Tela 1 capas