Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ General Clean™ Paños de limpieza en rollo azules L20, 2 capas
Código de producto. 12363750 Tienda Kimberly-Clark Professional Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
38 x 23,5 cm
38 x 33 cm
Para utilizar con (aplicación):
Limpieza general, diaria, absorción de aceite y grasa, limpieza de equipos, superficies mojadas, manos, cara
Uso general, preparación de superficies de trabajo, equipos de limpieza o lavado de manos
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) Para utilizar con (aplicación) Tamaño de la unidad
12363750 38 x 33 cm Limpieza general, diaria, absorción de aceite y grasa, limpieza de equipos, superficies mojadas, manos, cara 1 rollo
12693586 38 x 23,5 cm Uso general, preparación de superficies de trabajo, equipos de limpieza o lavado de manos 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12363750 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7301
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los papeles de limpieza y mantenimiento L20 están diseñados para una variedad de tareas de limpieza y mantenimiento en entornos de proceso. Estas toallas de papel azules de 2 capas y de un solo uso contienen Airflex™ Tecnología, para ofrecer una resistencia y capacidad de absorción excepcionales.
  • Ideales para la limpieza de intensidad media como pulido de vidrio, limpieza de superficies y herramientas
  • Airflex La tecnología de la lámina base es lo suficientemente fuerte como para realizar cualquier trabajo de principio a fin sin deshacerse y lo suficientemente absorbente como para limpiar la mayoría de los derrames con facilidad.
  • La toallita de un solo uso ofrece una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales.
  • El producto está diseñado para una variedad de tareas de limpieza y mantenimiento en entornos de proceso.
  • Compatible con una variedad de Kimberly-Clark Professional dispensadores
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 10,23 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 10,23 in
Anchura (métrico) 33 cm
Material Papel
Color Azul
Dimensiones (L x An) 38 x 33 cm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza general, diaria, absorción de aceite y grasa, limpieza de equipos, superficies mojadas, manos, cara
Tela 2 capas