Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Toallitas de papel de limpieza de uso medio L20
Código de producto. 31188849
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Código de producto. Color
31188849 Azul
1 options
Envases de plástico: peligro de asfixia. Asegúrese de transportar el producto de forma segura para el peso indicado en el embalaje. Para contacto con alimentos.
Código de producto. 31188849 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 7381
La seguridad empieza aquí: ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28008
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Envases de plástico: peligro de asfixia. Asegúrese de transportar el producto de forma segura para el peso indicado en el embalaje. Para contacto con alimentos.
WypAll™ El papel de limpieza compacto L20 está diseñado para una limpieza y secado versátiles en entornos de producción y mantenimiento, perfecto para la limpieza de herramientas y piezas. La tecnología de grabado de estas toallitas de papel ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y valor.
Independientemente de las superficies con las que entren en contacto a lo largo del día, brinde a sus empleados y visitantes una mayor tranquilidad proporcionándoles soluciones de higiene en el lugar de trabajo de limpieza y desinfección comprobadas para ayudar a romper la cadena de transmisión de gérmenes. WypAll™ Los productos de papel de limpieza profesional de marca están diseñados para los entornos específicos en los que se utilizarán, para cumplir con su tarea de limpieza en todo momento. Estas toallitas de limpieza de uso medio, de color azul, de 2 capas y de un solo uso son versátiles, pequeñas, fáciles de manipular y están diseñadas para una variedad de tareas de limpieza. Son perfectos para limpiar las herramientas y las piezas en entornos de procesamiento y mantenimiento. Nuestra tecnología de grabado ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y precio.
  • Tamaño de hoja individual 25 (L) x 34 cm (An)
  • Cada Wypall™ El rollo de limpieza compacto L20 contiene 165 hojas de papel de limpieza
  • Diseñado para una limpieza y secado versátiles en entornos de proceso y mantenimiento, y perfecto para la limpieza de herramientas y piezas.
  • La tecnología de relieve en el papel de limpieza proporciona a estas toallitas limpiadoras un gran equilibrio entre rendimiento y valor.
  • Estos WypAll™ Los paños de papel vienen en un formato de rollo compacto para mayor portabilidad y facilidad de uso.
  • Diseñado para su uso con el WypAll™ Dispensador de papel de limpieza (código de producto 7041)
  • Ayuda a romper la cadena de transmisión de gérmenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 9,84 in
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 13,38 in
Anchura (métrico) 34 cm
Material Papel
Color Azul
Dimensiones (L x An) 25 x 34 cm
Cantidad de embalaje 12 rollos x 165 hojas