Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Papel de limpieza y mantenimiento, rollos de alimentación central de 2 capas, 6 rollos x 550 toallitas (3300 en total)
Código de producto. 30158567
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30158567 Blanco paquete de 6
30158575 Azul paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30158567 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7261
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento más exigentes. El papel de limpieza blanco de un solo uso, de 2 capas, es compatible con el versátil dispensador de alimentación central. WypAll™ Alcanzar PLUS™ (6521).
  • El rollo de papel limpiador contiene 550 hojas de papel limpiador de 2 capas con relieve.
  • Diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento más exigentes.
  • El formato de rollo de alimentación central permite dispensar hojas individuales, lo que ayuda a reducir el desperdicio de papel y mejora la sostenibilidad.
  • Toallitas industriales desechables de un solo uso, de 2 capas, ideales para usar en comercios minoristas, atención médica, fabricación y muchos otros entornos que mejoran la higiene en el lugar de trabajo.
  • El rollo de papel de limpieza es compatible con el dispensador de alimentación central versátil. WypAll Alcance PLUS (6521)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 9,64 in
Longitud (métrico) 24.50 cm
Anchura (imperial) 7,20 in
Anchura (métrico) 18.30 cm
Material Papel
Color Blanco
Cantidad de embalaje 550 x 6 rollos (3300 en total)