Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Toallitas de uso ligero WH 7240, 1 rollo azul x 1000
Código de producto. 11738198
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
38,5 x 32,5 cm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11738198 38,5 x 32,5 cm 1 rollo
1 options
Código de producto. 11738198 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7240
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El rollo azul L10 es ideal para limpieza liviana y perfecto para tareas como pulir vidrio, limpiar superficies y herramientas. Toallitas de un solo uso con Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y absorción excepcionales y está certificada para el contacto con alimentos.
  • Cada rollo individual de WypAll Las toallitas de uso ligero L10 contienen 1000 hojas de papel de limpieza azules de una capa
  • Las toallitas de limpieza en seco de un solo uso son perfectas para una variedad de tareas de limpieza livianas, como pulir vidrio, limpiar superficies y herramientas.
  • Airflex™ La tecnología de hoja base de estas toallitas de papel es lo suficientemente fuerte como para realizar cualquier trabajo de principio a fin sin deshacerse y lo suficientemente absorbente como para limpiar la mayoría de los derrames con facilidad.
  • Rollo de toalla azul certificado para contacto con alimentos
  • Formato de rollo de paño de limpieza grande, ideal para áreas de trabajo industriales y de fabricación más grandes, o para cualquier lugar que requiera una limpieza exhaustiva.
  • Los limpiaparabrisas son compatibles con una variedad de Kimberly-Clark Professional™ dispensadores de toallas de mano enrolladas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Toallita de proceso
Longitud (imperial) 11,81 in
Longitud (métrico) 38,5 cm
Anchura (imperial) 11,81 in
Anchura (métrico) 32,5 cm
Material Papel
Color Azul
Descripción Grabado
Dimensiones (L x An) 38,5 x 32,5 cm
Formato Rollo
Para utilizar con (aplicación) Tareas generales de limpieza y secado
Tela 1 capas
Esterilidad No estéril
Incluye 1000 hojas (385 m)