Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Toallitas de uso medio, rollo de alimentación central de 2 capas, 6 rollos x 380 hojas
Description
- Cada rollo individual contiene 380 hojas de 2 capas.
- Papel de limpieza de un solo uso diseñado para tareas de limpieza intensivas
- Único Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales.
- Formato de rollo de alimentación central
- Compatible con WypAll Dispensador de toallitas de alimentación central (código de producto 7017)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 15,35 in |
| Longitud (métrico) | 42,50 cm (unidad) |
| Anchura (imperial) | 15,35 in |
| Anchura (métrico) | 18,50 cm (unidad) |
| Material | Papel |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Dimensiones (L x An) | 42,50 x 18,50 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Toallitas de un solo uso altamente absorbentes para limpieza multiuso: tareas de limpieza de intensidad media como limpieza de vidrio, superficies lisas y herramientas de limpieza |
| Show More |