Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Toallitas de uso medio, rollo de alimentación central de 2 capas, 6 rollos x 380 hojas
Código de producto. 15656485
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
15656485 Azul 6 rollos
15666485 Blanco 6 rollos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15656485 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7302
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El papel de limpieza de dos capas de un solo uso está diseñado para tareas de limpieza intensivas. Único Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales. Compatible con Aquarius™ dispensador 7017. Cantidad 6 rollos x 380 hojas, 2 capas (2280 en total)
  • Cada rollo individual contiene 380 hojas de 2 capas.
  • Papel de limpieza de un solo uso diseñado para tareas de limpieza intensivas
  • Único Airflex™ La tecnología proporciona una resistencia y una capacidad de absorción excepcionales.
  • Formato de rollo de alimentación central
  • Compatible con WypAll Dispensador de toallitas de alimentación central (código de producto 7017)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de alta resistencia
Longitud (imperial) 15,35 in
Longitud (métrico) 42,50 cm (hoja)
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura (métrico) 18,50 cm (hoja)
Material Papel
Color Azul
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 42,50 x 18,50 cm
Para utilizar con (aplicación) Toallitas de un solo uso altamente absorbentes para limpieza multiuso: tareas de limpieza de intensidad media como limpieza de vidrio, superficies lisas y herramientas de limpieza
Para utilizar con (equipo) Se pueden utilizar con un sistema de dispensación (7087 o 7088) para ayudarle a controlar el uso y reducir el gasto
Cantidad de embalaje 6 rollos x 300 hojas
Tela 2 capas