Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L20 General Clean™ Toallitas de uso medio, rollos de alimentación central de 2 capas, 6 rollos x 400 toallitas de papel
Beschreibung
- El rollo de papel de limpieza L20 contiene 400 hojas de papel de limpieza blancas de 2 capas.
- Diseñado para tareas de limpieza y mantenimiento más exigentes.
- El estampado aumenta la resistencia de la hoja gracias a un patrón único que une las capas a lo largo de toda la superficie de la hoja.
- Toallitas de papel desechables de un solo uso, de 2 capas
- El formato de rollo de alimentación central es compatible con un dispensador de toallitas de carga rápida, versátil y de fácil limpieza.
- Compatible con Aquarius™ Dispensador de alimentación central (código de producto 7017)
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Limpiaparabrisas de alta resistencia |
| Longitud (imperial) | 15,74 in |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Anchura (imperial) | 15,74 in |
| Anchura (métrico) | 19,5 cm |
| Material | Papel |
| Color | Azul |
| Descripción | Alimentación central |
| Dimensiones (L x An) | 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 in) |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de dispensación Aquarius™ con alimentación central (7017) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?