Learn More
Kimberly-Clark Professional™ WypAll™ Toallitas de papel de limpieza de uso ligero L10
Código de producto. 31188851
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color
31188851 Blanco
31188848 Azul
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Envases de plástico: peligro de asfixia. Asegúrese de transportar el producto de forma segura para el peso indicado en el embalaje. Para contacto con alimentos.
Código de producto. 31188851 Proveedor Kimberly-Clark Professional™ N.º de proveedor 7380
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Envases de plástico: peligro de asfixia. Asegúrese de transportar el producto de forma segura para el peso indicado en el embalaje. Para contacto con alimentos.
WypAll™ El papel de limpieza compacto L10 está diseñado para limpieza higiénica de tareas livianas y es perfecto para tareas como la limpieza de superficies de preparación y servicio de alimentos. La tecnología de grabado de estas toallitas de papel ofrece un gran equilibrio entre rendimiento y valor.
Independientemente de las superficies con las que entren en contacto a lo largo del día, brinde a sus empleados y visitantes una mayor tranquilidad proporcionándoles soluciones de higiene en el lugar de trabajo de limpieza y desinfección comprobadas para ayudar a romper la cadena de transmisión de gérmenes. WypAll™ Los productos de papel de limpieza profesional L10 están diseñados para los entornos específicos en los que se utilizarán, lo que le permite realizar su tarea de limpieza en todo momento. Estas toallitas de papel desechables compactas tienen una capa y se han diseñado para realizar tareas de limpieza de intensidad ligera en áreas las superficies en las que se preparan los alimentos o las superficies de asistencia. El diseño compacto de este papel limpiador es portátil y fácil de manejar. La facilidad de uso de estos formatos ayuda a cumplir las normas de higiene y a ahorrar espacio. La tecnología de grabado del papel limpiador proporciona a estas toallitas de limpieza un gran equilibrio entre rendimiento y valor. Este WypAll™ El papel de limpieza está diseñado para usarse una sola vez con detergente o desinfectante. Se ha comprobado que estas toallitas de limpieza en seco se pueden utilizar con pulverizadores, ácido peracético, peróxido de hidrógeno y compuestos de amonio cuaternario. La compatibilidad con pulverización y limpieza ayuda a garantizar que los trabajadores puedan limpiar sus propios espacios de trabajo, vehículos, escritorios, asientos y áreas de preparación de alimentos antes y después de su uso. La pulverización y limpieza también ayuda a que los trabajadores de producción limpien y desinfecten las estaciones de trabajo individuales antes de pasarlas al siguiente turno. Para entornos donde se requiere una limpieza completamente saturada, estos WypAll™ Los rollos de limpieza están probados como compatibles con jabón/detergente. Siga siempre las instrucciones del fabricante para dilución, aplicación y tiempo de contacto.
  • Tamaño de hoja individual 25 (L) x 34 cm (An)
  • Cada WypAll™ El rollo de limpieza compacto L10 contiene 165 hojas de papel de limpieza
  • Toallitas de limpieza en seco diseñadas para limpieza higiénica de tareas livianas y perfectas para tareas como la limpieza de superficies de preparación y servicio de alimentos.
  • La tecnología de relieve en el papel de limpieza proporciona a estas toallitas limpiadoras un gran equilibrio entre rendimiento y valor.
  • Estos WypAll™ Los paños de papel vienen en un formato de rollo compacto para portabilidad y facilidad de uso.
  • Diseñado para su uso con el WypAll™ Dispensador de papel de limpieza (código de producto 7041)
  • Ayude a romper la cadena de transmisión de gérmenes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Papel limpiador
Longitud (imperial) 9,84 in
Longitud (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 13,38 in
Anchura (métrico) 34 cm
Material Papel
Color Blanco
Dimensiones (L x An) 25 x 34 cm
Cantidad de embalaje 24 rollos x 165 hojas