Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Toallitas de uso ligero, rollo de alimentación central de 1 capa, 6 rollos x 800 toallitas de papel
Código de producto. 16356158
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Tamaño de la unidad:
6 rollos
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
16356158 Azul 6 rollos
16370708 Blanco paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16356158 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7255
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Papel de limpieza diseñado para limpieza higiénica de tareas livianas e ideal para tareas como la limpieza de superficies de preparación y servicio de alimentos. La tecnología de relieve ofrece mayor resistencia y apariencia, proporcionando un gran equilibrio entre rendimiento y valor. Cantidad de 6 rollos x 800 hojas, 1 capa, color blanco (4.800 en total)
  • Cada rollo individual contiene 800 hojas de papel de limpieza en relieve.
  • Toallitas de limpieza en seco diseñadas para limpieza higiénica de tareas livianas y perfectas para tareas como la limpieza de superficies de preparación y servicio de alimentos.
  • El estampado aumenta la resistencia de la hoja gracias a un patrón único que une las capas a lo largo de toda la superficie de la hoja.
  • Papel de limpieza de un solo uso apto para el contacto con alimentos
  • Rollos de papel de alimentación central diseñados para su uso con dispensadores; Compatible con Aquarius™ Dispensador de rollos de alimentación central (código de producto 7017)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiaparabrisas de uso ligero
Longitud (imperial) 15,35 in
Longitud (métrico) 38 cm
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura (métrico) 19,5 cm
Material Papel
Color Azul
Descripción Alimentación central
Dimensiones (L x An) 38 x 19,5 cm (15 x 7,7 in)
Para utilizar con (equipo) Sistema de dispensación de rollo de alimentación central Aquarius™ (7017)
Tela 1 capas
Esterilidad No estéril
Características ecológicas F2 reciclado